Learn More
Ácido 1,2,4-bencenotricarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341877 25 g 25 g
11351877 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07359.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 528-44-9 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-44-9
Fórmula molecular C9H6O6
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL MFCD00002470
Clave InChI ARCGXLSVLAOJQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimellitic acid, 1,2,4-tricarboxybenzene, 4-carboxyphthalic acid, 1,3,4-benzenetricarboxylic acid, 1,4,5-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-benzenetricarboxylicacid, unii-7nvy29mq5f, 7nvy29mq5f, dsstox_cid_1487
PubChem CID 10708
ChEBI CHEBI:166055
Nombre IUPAC ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid
Punto de fusión ∽231°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 2214815
Índice Merck 14,9702
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14
Porcentaje de pureza 98%