Learn More
Éster 2,4-bis(2-etilhexílico) del ácido 1,2,4-bencenotricarboxílico (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, 2,4-bis(2-ethylhexyl) ester |
| CAS | 63468-11-1 |
| Fórmula molecular | C25H38O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 2,4-Bis(2-ethylhexyl) Ester(Mixture of Diastereomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)20-13-14-21(23(26)27)22(15-20)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4-bis(((2-etilhexil)oxi)carbonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 434.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.27 |