Learn More
Éster 1-(2-etilhexílico del ácido 1,2,4-bencenotricarboxílico, TRC)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1-(2-ethylhexyl) Ester |
| CAS | 61137-09-5 |
| Fórmula molecular | C17 H22 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22O6/c1-3-5-6-11(4-2)10-23-17(22)13-8-7-12(15(18)19)9-14(13)16(20)21/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2-etilhexoxicarbonil)benceno-1,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 322.353 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.142 |