Learn More
Éster 1,2-dihexílico del ácido 1,2,4-bencenotricarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dihexyl Ester |
| CAS | 142288-22-0 |
| Fórmula molecular | C21H30O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O6/c1-3-5-7-9-13-26-20(24)17-12-11-16(19(22)23)15-18(17)21(25)27-14-10-8-6-4-2/h11-12,15H,3-10,13-14H2,1-2H3,(H,22,23) |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4-bis(hexoxicarbonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 378.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.2042 |