Learn More
Éster 1,2-dibutílico del ácido 1,2,4-bencenotricarboxílico, TRC
Código de producto. 30339499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30339499 250 mg
1 options
Código de producto. 30339499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB190320250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester
CAS 165044-69-9
Fórmula molecular C17H22O6
SMILES CCCCOC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCCCC)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 322.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 322,1416 g/mol
Porcentaje de pureza >95% (HPLC)