Learn More
Éster 1,2-dibutílico del ácido 1,2,4-bencenotricarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Dibutyl Ester |
| CAS | 165044-69-9 |
| Fórmula molecular | C17H22O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22O6/c1-3-5-9-22-16(20)13-8-7-12(15(18)19)11-14(13)17(21)23-10-6-4-2/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCCCOC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4-bis(butoxicarbonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 322.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.1416 |