Learn More
Éster de ácido 1,2,4-benzenerotricarboxílico 1,2-bis(2-etilhexil), TRC
Código de producto. 30138183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138183 100 mg 100 miligramos
30137980 2.5 mg 2.50 miligramo
30012580 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB190030100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63468-09-7
Fórmula molecular C25 H38 O6
Peso molecular (g/mol) 434.57
Nombre IUPAC Ácido benzoico 3,4-bis(2-etilhexoxicarbonil)ácido benzoico
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1C(=O)OCC(CC)CCCC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid 1,2-Bis(2-ethylhexyl) Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C25H38O6/c1-5-9-11-18(7-3)16-30-24(28)21-14-13-20(23(26)27)15-22(21)25(29)31-17-19(8-4)12-10-6-2/h13-15,18-19H,5-12,16-17H2,1-4H3,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.2668