Learn More
Diclorhidrato de 1-(2,4,6-trimetoxibencil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4,6-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 113698-83-2 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Piperazine','1-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methyl]-','hydrochloride (1:2), Piperazine','1-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methyl]-','dihydrochloride (9CI), 1-(2,4,6-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. F (EP) as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-11-8-13(18-2)12(14(9-11)19-3)10-16-6-4-15-5-7-16;;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.COc1cc(OC)c(CN2CCNCC2)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2,4,6-trimetoxifenil)metil]piperazina;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 339.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.1164 |