Learn More
1-(2,4,6-Triisopropilfenilsulfonil)-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11476007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476007 25 g 25 g
11456007 1 g 1 g
11466007 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25038.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54230-60-3
Fórmula molecular C17H25N3O2S
Peso molecular (g/mol) 335.47
Número MDL MFCD00014089
Clave InChI BKJMMUUBRUWPPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,4,6-tris isopropyl phenyl sulphonyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-triisopropylphenyl sulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl-1,2,4-triazole, tpst, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-triisopropylphenyl-sulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-tri propan-2-yl phenyl sulfonyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-2,4,6-tris 1-methylethyl phenyl sulfonyl
PubChem CID 688654
Nombre IUPAC 1-[2,4,6-tri(propán-2-il)fenil]sulfonil-1,2,4-triazol
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N1C=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.47
Porcentaje de pureza 98%