Learn More
1-(2,4,6-Triisopropilbencenosulfonil)imidazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425796 5 g 5 g
15415796 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60482.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50257-40-4
Fórmula molecular C18H26N2O2S
Peso molecular (g/mol) 334.478
Número MDL MFCD00005283
Clave InChI AGGRGODMKWLSDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,4,6-triisopropylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl imidazole, 1-2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl imidazole, tpsi, 1-2',4',6'-triisopropylbenzenesulphonyl imidazole, 1-2,4,6-tri propan-2-yl phenyl sulfonylimidazole, tpsi 1-2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-2,4,6-tris 1-methylethyl phenyl sulfonyl, 1-2,4,6-trisopropylbenzenesulfonyl imidazole
PubChem CID 521274
Nombre IUPAC 1-[2,4,6-tri(propan-2-il)fenil]sulfonilimidazol
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N2C=CN=C2)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl)imidazole
Punto de fusión 118°C to 122°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.48
Porcentaje de pureza 98%