Learn More
1-(2,4,6-Trihidroxifenil)-2-(4-metoxifenil)etanola, TRC
Código de producto. 30454632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454632 100 mg 100 miligramos
30452584 50 mg 50 miligramos
30454315 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT895800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15485-66-2
Fórmula molecular C15H14O5
Peso molecular (g/mol) 274.26
Nombre IUPAC 2-(4-metaxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)etanol
SMILES COc1ccc(CC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)6-12(17)15-13(18)7-10(16)8-14(15)19/h2-5,7-8,16,18-19H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0841