Learn More
1,2,4,6-Tetra-O-acetil-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-aD-galactopiranosil)-D-galactosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl)-D-galactose |
| CAS | 123809-61-0 |
| Fórmula molecular | C28H38O19 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 3-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose Tetraacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(41-15(5)33)25(42-16(6)34)28(46-19)47-24-22(40-14(4)32)20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)26(24)43-17(7)35/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,27?,28-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-[(3R,4S,5S,6R)-2,3,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-4-il]oxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 678.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 678.2007 |