Learn More
Diclorhidrato de 1-(2,4,5-trimetoxibencil)piperazina, TRC
Código de producto. 30450266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450266 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30450266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79601525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride
CAS 2518359-32-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Piperazine','1-[(2,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-','hydrochloride (1:2) (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-9-14(19-3)13(18-2)8-11(12)10-16-6-4-15-5-7-16;;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.COc1cc(OC)c(OC)cc1CN2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-[(2,4,5-trimetoxifenil)metil]piperazina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 339.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1164
Porcentaje de pureza >95