Learn More
Diclorhidrato de 1-(2,4,5-trimetoxibencil)piperazina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 1-(2,4,5-trimetoxibencil)piperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 2518359-32-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. E (EP), Trimetazidine Imp. E (EP), 1-(2,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity E as Dihydrochloride, Trimetazidine Impurity E as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cl.Cl.COc1cc(OC)c(OC)cc1CN2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2,4,5-trimetoxifenil)metil]piperazina;diclorhidrato |
| Mostrar más |