Learn More
1,2,4,5-Tetrakis(Bromometil)Benceno, TRC
Código de producto. 30133928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133928 100 mg 100 miligramos
30136474 500 mg 500 miligramos
30005035 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT298568100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15442-91-8
Fórmula molecular C10 H10 Br4
Peso molecular (g/mol) 449.8
Sinónimo Tetrabromodurene
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrakis(bromometilo)benceno
SMILES BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.7516
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.