Learn More
1,2,4,5-Tetrakis(bromometilo)benceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10252382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10252382 25 g Frasco de vidrio 25 g
10755103 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10252382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370920250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15442-91-8 | C10H10Br4 | 449.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15442-91-8
Fórmula molecular C10H10Br4
Peso molecular (g/mol) 449.79
Número MDL MFCD00009664
Clave InChI UTXIKCCNBUIWPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetra bromomethyl benzene, 1,2,4,5-tetrakis-bromomethyl-benzene, benzene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl-benzene, ksc182m6b, alpha,alpha',alpha,alpha'-tetrabromodurene, 1,2,4,5-tetrakis bromomethyl benzene 5g
PubChem CID 284971
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrakis(bromometilo)benceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1CBr)CBr)CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 156°C to 162°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H2(CH2Br)4
Cantidad 25 g
Beilstein 05, IV, 1080
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.79
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.