Learn More
1,2,4,5-tetrahidrotestolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4,5-Tetrahydrotestolactone |
| CAS | 7801-32-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H28 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4aS,4bR,6aS,10aS,10bS,12aS)-10a,12a-Dimethyltetradecahydro-2H-naphtho[2,1-f]chromene-2,8(3H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15(18)8-10-19(2)16(14)5-6-17(21)22-19/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC(=O)O2 |
| Nombre IUPAC | (4aS,4bR,6aS,10aS,10bS,12aS)-10a,12a-dimetil-4,4a,4b,5,6,6a,7,9,10,10b,11,12-dodecahidro-3H-nafto[2,1-f]cromeno-2,8-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.422 |
| Mostrar más |