Learn More
1,2,4,5-tetrafluorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4,5-Tetrafluorobenzene |
| CAS | 327-54-8 |
| Fórmula molecular | C6H2F4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,3,5,6-Tetrafluorobenzene, NSC 10249, p-Tetrafluorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2F4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H |
| SMILES | Fc1cc(F)c(F)cc1F |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetrafluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 150.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0093 |