Learn More
1,2,4,5-Tetraclorobenceno, TRC
Código de producto. 30180246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180246 10 g 10 g
30179928 50 g 50 g
30179735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29128510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-94-3
Fórmula molecular C6 H2 Cl4
Peso molecular (g/mol) 215.89
Sinónimo Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro-, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, NSC 27003, s-Tetrachlorobenzene
Nombre IUPAC 1,2,4,5-Tetraclorobenceno
SMILES Clc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.8911