Learn More
1,2,4,5-tetraclorobenceno (d2), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene-d2 |
| CAS | 1198-57-8 |
| Fórmula molecular | C6 2H2 Cl4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzene-1,4-d2','2,3,5,6-tetrachloro- (9CI), Benzene-1,4-d2','tetrachloro- (6CI), Benzene-p-d2','2,3,5,6-tetrachloro- (8CI), Benzene-p-d2','tetrachloro- (7CI), 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene-d2, Dideutero-1,2,4,5-tetrachlorobenzene, Perdeutero-1,2,4,5-tetrachlorobenzene, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H/i1D,2D |
| SMILES | [2H]c1c(Cl)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetracloro-3,6-dideuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 217.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9036 |