Learn More
1,2,4,5-tetraclorobenzeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10794461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10794461 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10730775 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10521601 1 kg Glass bottle 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10794461 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157780050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.50€
    15.65€ / 5 g
    Ahorro 1.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 95-94-3 | C6H2Cl4 | 215.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-94-3
Fórmula molecular C6H2Cl4
Peso molecular (g/mol) 215.89
Número MDL MFCD00000549
Clave InChI JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
PubChem CID 7270
ChEBI CHEBI:36697
Nombre IUPAC 1,2,4,5-Tetraclorobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Punto de fusión 139°C to 142°C
% mín. CAS 97.5
Color Gris a rosa
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal C6H2Cl4
Beilstein 05, 205
Punto de ebullición 240°C to 246°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.89
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.