Learn More
1,2,4,5-tetraclorobenzeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494240 50 g 50 g
11484240 10 g 10 g
11426867 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14318.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-94-3 | C6H2Cl4 | 215.882 g/mol
It finds its application as a high melting diluent in the eutectic crystallization of pseudo binary systems of polyethylene and high melting diluents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como diluyente de alta fusión en la cristalización eutéctica de sistemas pseudobinarios de polietileno y de alta fusión.
Solubilidad
Insoluble en agua. La solubilidad en tolueno es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-94-3
Fórmula molecular C6H2Cl4
Peso molecular (g/mol) 215.882
Número MDL MFCD00000549
Clave InChI JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
PubChem CID 7270
ChEBI CHEBI:36697
Nombre IUPAC 1,2,4,5-Tetraclorobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Punto de fusión 138°C to 142°C
Densidad 1.86
Cantidad 50 g
Olor Unpleasant
Número UN UN3077
Beilstein 1618315
Punto de ebullición 245°C
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in toluene is almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.89
Porcentaje de pureza 98%