Learn More
1,2,4,5-Tetracloro-3-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30138648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138648 5 g 5 g
30133120 25 g 25 g
17924185 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2915505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-18-0
Fórmula molecular C6 H Cl4 N O2
Peso molecular (g/mol) 260.89
Sinónimo 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetracloro-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.8761
Porcentaje de pureza >95%