Learn More
1,2,4,5-tetrabromobenceno, TRC
Código de producto. 30415920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415920 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30415920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2911002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
CAS 636-28-2
Fórmula molecular C6 H2 Br4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Benzene','1,2,4,5-tetrabromo-, 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromobenzene, NSC 27002
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Br4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
SMILES Brc1cc(Br)c(Br)cc1Br
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrabromobenceno
Peso molecular (g/mol) 393.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.689