Learn More
1,2,4,5-Tetrabromobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327511 25 g Frasco de vidrio 25 g
13448528 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10327511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352400250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 636-28-2 | C6H2Br4 | 393.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-28-2
Fórmula molecular C6H2Br4
Peso molecular (g/mol) 393.70
Número MDL MFCD00000063
Clave InChI QCKHVNQHBOGZER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12486
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrabromobenceno
SMILES BrC1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 177.0°C to 182.0°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H2Br4
Cantidad 25 g
Sinónimo benzene, 1,2,4,5-tetrabromo, 2,3,5,6-tetrabromobenzene, unii-m25dk66lcz, m25dk66lcz, pubchem4448, 1,4,5-tetrabromobenzene, 2,5,6-tetrabromobenzene, acmc-1b6z1, benzene,2,4,5-tetrabromo, benzene,1,2,4,5-tetrabromo
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.7
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.