Learn More
1,2,4,5-Tetrabromobenceno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393127 10 g 10 g
11303137 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13539.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 636-28-2 | C6H2Br4 | 393.70 g/mol
1,2,4,5-Tetrabromobenzene is used in the synthesis of diethynyltriptycene-linked dipyridyl ligands, in the generation of dibenzyne. It is also used to produce 6,7-dibromo-1,4-epoxy-1,4-dihydronaphthalene at temperature of -23°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,4,5-Tetrabromobenceno se utiliza en la síntesis de ligandos de dipiridilo unidos a dietiniltriptileno, en la generación de dibenzina. También se utiliza para producir 6,7-dibromo-1,4-epoxi-1,4-dihidronaftaleno a una temperatura de -23 °C.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-28-2
Fórmula molecular C6H2Br4
Peso molecular (g/mol) 393.70
Número MDL MFCD00000063
Clave InChI QCKHVNQHBOGZER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,2,4,5-tetrabromo, 2,3,5,6-tetrabromobenzene, unii-m25dk66lcz, m25dk66lcz, pubchem4448, 1,4,5-tetrabromobenzene, 2,5,6-tetrabromobenzene, acmc-1b6z1, benzene,2,4,5-tetrabromo, benzene,1,2,4,5-tetrabromo
PubChem CID 12486
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrabromobenceno
SMILES BrC1=CC(Br)=C(Br)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Punto de fusión 175°C to 180°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1365830
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.7
Porcentaje de pureza 94%