Learn More
1,2:4,5-bis-O-(1-metiletilideno)-beta-D-fructopiranosa, TRC
Código de producto. 30342411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342411 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30342411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB495085500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-Fructopyranose
CAS 25018-67-1
Fórmula molecular C12H20O6
Cantidad 500 mg
Sinónimo Spiro[1,3-dioxolane-4,6'-[6H-1,3]dioxolo[4,5-c]pyran]-beta-D-fructopyranose deriv., 1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose, 1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-fructopyranose, beta-D-1,2:4,5-Di-O-isopropylidenefructopyranose
SMILES CC1(C)OC[C@]2(OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O)O1
Peso molecular (g/mol) 260.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.126