Learn More
dianhídrido 1,2,4,5-bencenotetracarboxílico-d2, CDN
Código de producto. 30310168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30310168 0.25 g 0.25 g
30321913 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310168 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND33930.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid Dianhydride-D2
CAS 106426-63-5
Fórmula molecular C10 D2 O6
Cantidad 0.25 g
Sinónimo 1 H,3 H-Benzo[1,2-c:4,5-c']difuran-1,3,5,7-tetrone-4,8-d2 (9 CI), 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid dianhydride-d2, Benzene-3,6-d2-1,2,4,5-tetracarboxylic dianhydride, Pyromellitic-d2 acid anhydride, Pyromellitic acid dianhydride-d2, Pyromellitic anhydride-d2, Pyromellitic dianhydride-d2, 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid dianhydride-D2
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2 H/i1D,2 D
SMILES [2 H]c1c2C(=O)OC(=O)c2c([2 H])c3C(=O)OC(=O)c13
Nombre IUPAC 4,8-dideuteriofuro[3,4-f][2 ]benzofuran-1,3,5,7-tetrona
Peso molecular (g/mol) 220.1316
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9977 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity