Learn More
Anhídrido 1,2,4,5-bencenotetracarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11925051 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10376260 100 g Frasco de plástico 100 g
10579630 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11925051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105320025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-32-7
Fórmula molecular C10H2O6
Peso molecular (g/mol) 218.12
Número MDL MFCD00005005
Clave InChI ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
Nombre IUPAC furo[3,4-f][2]benzofurano-1,3,5,7-tetrona
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 283°C to 287°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 397°C to 400°C
Temperatura de inflamación 380°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 19,196
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride