Learn More
Anhídrido 1,2,4,5-bencenotetracarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10376260 100 g Frasco de plástico 100 g
10579630 500 g Frasco de plástico 500 g
11925051 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10376260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105321000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-32-7
Fórmula molecular C10H2O6
Peso molecular (g/mol) 218.12
Número MDL MFCD00005005
Clave InChI ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
Nombre IUPAC furo[3,4-f][2]benzofurano-1,3,5,7-tetrona
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 283°C to 287°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 397°C to 400°C
Temperatura de inflamación 380°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 19,196
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino