Learn More
Ácido 1,2,4,5-bencenotetracarboxílico, TRC
Código de producto. 30344624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344624 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30344624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1303802.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid
CAS 89-05-4
Fórmula molecular C10H6O8
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid (8CI, 9CI, ACI), 1,2,4,5-Tetracarboxybenzene, NSC 6369, Pyromellitic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1cc(C(=O)O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico
Peso molecular (g/mol) 254.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0063