Learn More
Ácido 1,2,4,5-bencenotetracarboxílico, 96%
Código de producto. 10213990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10213990 5 g Frasco de vidrio 5 g
10040570 100 g Frasco de plástico 100 g
10132370 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10213990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105310050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 89-05-4 | C₁₄H₃₄O₃ | 254,15 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-05-4
Fórmula molecular C10H6O8
Peso molecular (g/mol) 254.15
Número MDL MFCD00002471
Clave InChI CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
PubChem CID 6961
ChEBI CHEBI:45165
Nombre IUPAC ácido benceno-1,2,4,5-tetracarboxílico
SMILES C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 281.0°C to 284.5°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H2(CO2H)4
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 997
Índice Merck 15, 8116
Información de solubilidad Solubility in water: 1.5g/100mL water (20°C). Other solubilities: 30g/100mL water (100°C),freely soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.15
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación