Learn More
1,2,4,5,6,7,8,8-octacloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene |
| CAS | 23285-69-0 |
| Fórmula molecular | C10H4Cl8 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H4Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h1-2,4-5H/t2-,4+,5?,8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | ClC1[C@@H]2[C@@H](C=C1Cl)[C@@]3(Cl)C(=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3(Cl)Cl)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 407.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.7821 |