Learn More
1-(2,4,4-trimetil-ciclohex-1-enil)-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4,4-Trimethyl-cyclohex-1-enyl)-ethanone |
| CAS | 70092-25-0 |
| Fórmula molecular | C11H18O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-(2,4,4-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)ethan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18O/c1-8-7-11(3,4)6-5-10(8)9(2)12/h5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)C1=C(C)CC(C)(C)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4,4-trimetilciclohexen-1-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 166.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.1358 |