Learn More
1,2,4-1H-Triazol, 99,5%
Código de producto. 10532164 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532164 500 g Frasco de plástico 500 g
10081510 5 g Frasco de vidrio 5 g
10081520 25 g Frasco de plástico 25 GR
10457150 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10532164 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139285000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS : 288-88-0 | C2H3N3| 69,06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-88-0
Fórmula molecular C2H3N3
Peso molecular (g/mol) 69.06
Número MDL MFCD00005228
Clave InChI NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol
SMILES C1=NC=NN1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1, 2, 4-1H-Triazole
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119°C to 122°C
Color Blanco
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Índice Merck 15, 9766
Información de solubilidad Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.06
Porcentaje de pureza 99.50%
Forma física Polvo cristalino y copos
Visa mer Visa mindre
RU– Solo para uso en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.