Learn More
1,2,4-1H-Triazol, 99,5%
Código de producto. 10081510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10081510 5 g Frasco de vidrio 5 g
10081520 25 g Frasco de plástico 25 GR
10457150 100 g Frasco de plástico 100 GR
10532164 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10081510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139280050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 288-88-0 | C2H3N3| 69,06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-88-0
Fórmula molecular C2H3N3
Peso molecular (g/mol) 69.06
Número MDL MFCD00005228
Clave InChI NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
Nombre IUPAC 1H-1,2,4-triazol
SMILES C1=NC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 4-1H-Triazole
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119°C to 122°C
Color Blanco
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Índice Merck 15, 9766
Información de solubilidad Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.06
Porcentaje de pureza 99.50%
Forma física Polvo cristalino y copos
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación