Learn More
1-[2-[(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Cloro-2-quinolil)etil]fenil]-3-hidroxipropil]fenilaceto, TRC
Código de producto. 30349033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349033 25 mg -
30364608 50 mg -
30353109 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37997525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184764-13-4
Fórmula molecular C28 H24 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 457.95
Sinónimo [S-(E)]-1-[2-[3-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]ethanone
Nombre IUPAC 2-[3-[(3S)-3-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]-3-hidroxipropil]fenil]ácido acético
SMILES O[C@@H](CCc1cccc(CC(=O)O)c1)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-[(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]acetate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H24ClNO3/c29-24-11-9-22-10-13-25(30-26(22)18-24)12-7-20-4-2-6-23(16-20)27(31)14-8-19-3-1-5-21(15-19)17-28(32)33/h1-7,9-13,15-16,18,27,31H,8,14,17H2,(H,32,33)/b12-7+/t27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.1445