Learn More
1,2,3-Trimetilbenceno (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Trimethylbenzene |
| CAS | 526-73-8 |
| Fórmula molecular | C9 H12 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | Benzene','1,2,3-trimethyl-, 1,2,3-Trimethylbenzene, Hemimellitene, Hemimellitol, NSC 5167, NSC 65599 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1C |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-trimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 120.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0939 |