Learn More
1,2,3-Trimetoxibenceno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Trimethoxybenzene |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0786 |