Learn More
1,2,3-Trimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10605412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10605412 100 g Frasco de vidrio 100 g
10317770 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10605412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160211000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 634-36-6 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 634-36-6
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.19
Número MDL MFCD00008358
Clave InChI CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 12462
ChEBI CHEBI:86529
Nombre IUPAC 1,2,3-trimetoxibenceno
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2, 3-Trimethoxybenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42.0°C to 45.0°C
Color De beige a blanco
Densidad 1.1120g/mL
Punto de ebullición 241.0°C
Temperatura de inflamación 112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3(OCH3)3
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 1081
Gravedad específica 1.112
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo