Learn More
1,2,3-Trimetoxibenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421968 25 g 25 g
11431968 100 g 100 g
11441968 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14572.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 634-36-6 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
1,2,3-Trimethoxybenzene was used to study the effect of solvent on photo induced electron-transfer reactions, on condensation with 2,4-diamino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine yields 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimethoxybenzyl)pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,3-trimetoxibenceno fue utilizado para estudiar el efecto de disolvente en reacciones de transferencia electrónica fotoinducida; en la condensación con 2,4-diamino-5-(hidroximetil)pirimidina produce 2,4-diamino-5-(2,3,4-trimetoxibencil)pirimidina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 634-36-6
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.192
Número MDL MFCD00008358
Clave InChI CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsyringol, pyrogallol trimethyl ether, trimethoxybenzene, benzene, 1,2,3-trimethoxy, tri-o-methylpyrogallol, benzene, trimethoxy, unii-mre1o894fg, 1,2,3-trimethoxy benzene, mre1o894fg, 3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 12462
ChEBI CHEBI:86529
Nombre IUPAC 1,2,3-trimetoxibenceno
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trimethoxybenzene
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 1.112
Punto de ebullición 241°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1910422
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza ≥98%