Learn More
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309166 5 g 5 g
11319166 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20302.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 66684-58-0 | C6H2F3NO2 | 177.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66684-58-0
Fórmula molecular C6H2F3NO2
Peso molecular (g/mol) 177.08
Número MDL MFCD00456803
Clave InChI PTTUMBGORBMNBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trifluoronitrobenzene, 1-nitro-3,4,5-trifluorobenzene, 3,4,5-trifluoro-nitrobenzene, 1,2,3-trifluoro-5-nitro-benzene, benzene, 1,2,3-trifluoro-5-nitro, pubchem1071, acmc-1baej, 3,4,5-trifluronitrobenzene, ksc495s3n, 3,4,5-trifluoronitro benzene
PubChem CID 2782793
Nombre IUPAC 1,2,3-trifluoro-5-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Densidad 1.52
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2455018
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.08
Porcentaje de pureza 99%