Learn More
1,2,3-tricloroprofeno, TRC
Código de producto. 30180089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180089 5 g 5 g
30179722 500 mg 500 miligramos
30179825 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC0101005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-19-5
Fórmula molecular C3H3Cl3
Peso molecular (g/mol) 145.41
Sinónimo 1,2,3-trichloro-Propene, 1,2,3-Trichloro-1-propene, 2,3-Dichloroallyl chloride, NSC 164001
Nombre IUPAC (Z)-1,2,3-tricloroprop-1-ene
SMILES ClC\C(=C\Cl)\Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trichloropropene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3Cl3/c4-1-3(6)2-5/h1H,2H2/b3-1-