Learn More
1,2,3-Tricloropropano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396886 1000 g 1 Kg
11386886 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04312.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-18-4 | C3H5Cl3 | 147.42 g/mol
1,2,3-Trichloropropane is used to study its reaction with OH regarding it spotential atmospheric relevance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,3-tricloropropano se utiliza para estudiar su reacción con OH con respecto a su potencial relevancia atmosférica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2 g/l a 25 °C).
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Ver MSDS antes de la compra. La MSDS está disponible en línea en www.alfa.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-18-4
Fórmula molecular C3H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 147.42
Número MDL MFCD00000946
Clave InChI CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132
PubChem CID 7285
ChEBI CHEBI:34036
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloropropano
SMILES ClCC(Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trichloropropane
Punto de fusión -14°C
Densidad 1.385
Punto de ebullición 156°C to 158°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.4822
Cantidad 1000 g
Número UN UN2810
Beilstein 1732068
Información de solubilidad Slightly soluble in water (2g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.43
Porcentaje de pureza ≥98%