Learn More
1,2,3-Tricloropropano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386886 250 g 250 g
11396886 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04312.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96-18-4 | C3H5Cl3 | 147.42 g/mol
1,2,3-Trichloropropane is used to study its reaction with OH regarding it spotential atmospheric relevance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,3-tricloropropano se utiliza para estudiar su reacción con OH con respecto a su potencial relevancia atmosférica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2 g/l a 25 °C).
Notas
Se requieren precauciones especiales de manipulación. Ver MSDS antes de la compra. La MSDS está disponible en línea en www.alfa.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-18-4
Fórmula molecular C3H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 147.42
Número MDL MFCD00000946
Clave InChI CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132
PubChem CID 7285
ChEBI CHEBI:34036
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloropropano
SMILES ClCC(Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trichloropropane
Punto de fusión -14°C
Densidad 1.385
Punto de ebullición 156°C to 158°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.4822
Cantidad 250 g
Número UN UN2810
Beilstein 1732068
Información de solubilidad Slightly soluble in water (2g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.43
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,3-trichloropropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3-Trichloropropane