Learn More
1,2,3-tricloronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Trichloronaphthalene |
| CAS | 50402-52-3 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C10 H5 Cl3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Naphthalene','1,2,3-trichloro-, 1,2,3-Trichloronaphthalene, PCN 13, 1,2,3-TriCN, 1,2,3-TrCN, 123-Trichloronaphthalene, 123-TriCN, 123-TrCN, PCN-13 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5Cl3/c11-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(12)10(8)13/h1-5H |
| SMILES | Clc1cc2ccccc2c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-tricloronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 231.51 |
| Mostrar más |