Learn More
1,2,3-triclorobenceno, TRC
Código de producto. 30456534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456534 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30456534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77380550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trichlorobenzene
CAS 87-61-6
Fórmula molecular C6 H3 Cl3
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzene','1,2,3-trichloro-, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,6-Trichlorobenzene, NSC 43432, vic-Trichlorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
SMILES Clc1cccc(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3-triclorobenceno
Peso molecular (g/mol) 181.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.93