Learn More
1,2,3-triclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Trichlorobenzene |
| CAS | 87-61-6 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl3 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Benzene','1,2,3-trichloro-, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,6-Trichlorobenzene, NSC 43432, vic-Trichlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-triclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 181.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.93 |