Learn More
1,2,3-triclorobenceno-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Trichlorobenzene-d3 |
| CAS | 3907-98-0 |
| Fórmula molecular | C6 2H3 Cl3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3-d3, 4,5,6-trichloro-, Benzene-1,2,3-d3, trichloro- (7 CI), 4,5,6-Trichlorobenzene-1,2,3-d3, 1,2,3-Trichlorobenzene-d3, 1,2,3-Trichlorobenzene D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-tricloro-4,5,6-trideuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 184.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.9489 g/mol |
| Mostrar más |