Learn More
1,2,3-Triclorobenceno, 99 %., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11499677 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11499677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22154.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 87-61-6 | C6H3Cl3 | 181.44 g/mol
Detoxification by catalytic hydrotreatment of 1,2,3-Trichlorobenzene is used for the disposal of hazardous organic waste liquids. As constituent of trichlorobenzene mixt used for termite control. As transformer fluid, dye carrier & solvent. Solvent for high melting products, Coolant in electrical installations and glass tempering. In polyester dyeing, lubricants, Heat transfer medium. As chemical intermediate for 2,3-dichlorophenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La desintoxicación por hidrotratamiento catalítico de 1,2,3-triclorobenceno se utiliza para la eliminación de líquidos peligrosos de residuos orgánicos. Como componente de la mezcla de triclorobenceno, se utiliza para el control de termitas. Como fluido transformador, portador de colorante y disolvente. Disolvente para productos de alta fusión, refrigerante en instalaciones eléctricas y templado de vidrio. En tinción de poliéster, lubricantes, medio de transferencia de calor. Como producto químico intermedio para 2,3-diclorofenol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-61-6
Fórmula molecular C6H3Cl3
Peso molecular (g/mol) 181.44
Número MDL MFCD00000537
Clave InChI RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichlorobenzene, vic-trichlorobenzene, 1,2,6-trichlorobenzene, benzene, 1,2,3-trichloro, benzene, trichloro, unii-nur9777ik4, ccris 5944, dsstox_cid_6193, dsstox_rid_78052, dsstox_gsid_26193
PubChem CID 6895
ChEBI CHEBI:35289
Nombre IUPAC 1,2,3-triclorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trichlorobenzene
Punto de fusión 53°C to 55°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 956882
Índice Merck 14,9630
Punto de ebullición 218°C to 219°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.45
Porcentaje de pureza 99%